Learn More
KRT23 Antibody (OTI3F2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30143251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30143251 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30143251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271780CL1
Mouse Monoclonal Antibody
KRT23 Monoclonal antibody specifically detects KRT23 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KRT23
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CK23, CK-23, cytokeratin 23, Cytokeratin-23, DKFZp434G032, HAIK1, hyperacetylation-inducible type I keratin, K23histone deacetylase inducible keratin 23, keratin 23 (histone deacetylase inducible), keratin, type I cytoskeletal 23, keratin-23, MGC26158, type I intermediate filament cytokeratin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-270 of human KRT23(NP_056330) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25984
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1