Learn More
KRN5, MedChemExpress
Código de producto. 16487287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487287 5 mg 5 miligramos
16473136 25 mg 25 miligramos
16455426 100 mg 100 miligramos
16440877 50 mg 50 miligramos
16424578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112126
MedChemExpress KRN5, a derivative of KRN2, is an oral active Nuclear factor of activated T cells 5 (NFAT5) suppressor, with an IC50 of 750 nM. KRN5 has potential to treat NFAT5-mediated Chronic Arthritis.
KRN5, a derivative of KRN2, is an oral active Nuclear factor of activated T cells 5 (NFAT5) suppressor, with an IC50 of 750 nM. KRN5 has potential to treat NFAT5-mediated Chronic Arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KRN5
CAS 1800465-47-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22FNO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=C(OC)C2=C(C=C1)C(CC3=CC=CC=C3F)=C4N(C2=O)CCC(C4=C5)=CC6=C5OCO6
Peso molecular (g/mol) 459.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.47
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation