Learn More
KRN2 bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16477287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477287 5 mg 5 miligramos
16463136 25 mg 25 miligramos
16445426 100 mg 100 miligramos
16430877 50 mg 50 miligramos
16414578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112125A
MedChemExpress KRN2 (bromide) is a selective inhibitor of nuclear factor of activated T cells (NFAT5), with an IC50 of 0.1 μM.
KRN2 (bromide) is a selective inhibitor of nuclear factor of activated T cells (NFAT5), with an IC50 of 0.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KRN2 bromide
CAS 1390654-28-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23BrFNO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.33 mg/mL (34.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C(C(CC3)=C4)=CC5=C4OCO5)C(CC6=CC=CC=C6F)=C2C=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 524.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation