missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kremen-1 Antibody (301324) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30618967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30618967 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30618967 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2127F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kremen-1 Monoclonal antibody specifically detects Kremen-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kremen-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 301324
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, FLJ31863, KREMEM1, KREMEN, kremen protein 1, kringle containing transmembrane protein, kringle containing transmembrane protein 1, Kringle domain-containing transmembrane protein 1, kringle-coding gene marking the eye and the nose, Kringle-containing protein marking the eye and the nose, KRM1Dickkopf receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Kremen-1, Ala20-Gly397, Accession # NP_114434
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.