Learn More
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Smart
Código de producto. 17497373 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17497373 900 x 1200 x 910 mm cada uno
17467373 750 x 900 x 910 mm cada uno
17477373 900 x 900 x 910 mm cada uno
17487373 750 x 1200 x 910 mm cada uno
17407383 750 x 1500 x 910 mm cada uno
17417383 900 x 1500 x 910 mm cada uno
17427383 750 x 1800 x 910 mm cada uno
17437383 900 x 1800 x 910 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Panel eléctrico no incluido
Código de producto. 17497373 Proveedor BICASA N.º de proveedor KS.1200.900.0910.HPL
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Panel eléctrico no incluido
Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Smart con encimera de HPL de 20 mm de grosor regulable en altura y paso de doble toma.
  • Kompatto Smart de 910 mm de altura
  • Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
  • Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
  • Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
  • Zócalo plegado de chapa de acero pesado
  • Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
  • Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
  • Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
  • Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) 607 a 907 mm (paso 25)
Certificaciones/conformidad Certificado TUV EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 1200 x 910 mm
Tipo de rueda Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
Con ruedas giratorias Sí