Learn More
BICASA Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full
Código de producto. 17497363 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17497363 900 x 900 x 1660 mm cada uno
17487363 750 x 900 x 1660 mm cada uno
17407373 750 x 1200 x 1660 mm cada uno
17417373 900 x 1200 x 1660 mm cada uno
17427373 750 x 1500 x 1660 mm cada uno
17437373 900 x 1500 x 1660 mm cada uno
17447373 750 x 1800 x 1660 mm cada uno
17457373 900 x 1800 x 1660 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Panel eléctrico no incluido
Código de producto. 17497363 Proveedor BICASA N.º de proveedor KF.0900.900.1660.HPL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Panel eléctrico no incluido
Estación de trabajo móvil de la serie Kompatto Full con encimera HPL de 20 mm de grosor y paso de doble toma.
  • Kompatto Full de 1660 mm de altura
  • Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
  • Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
  • Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
  • Zócalo plegado de chapa de acero pesado
  • Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
  • Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
  • Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
  • Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
  • Estante de HPL sobre barra de aluminio, color gris pastel con núcleo negro. Altura ajustable
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) 607 a 907 mm (paso 25)
Ajustables Sí
Certificaciones/conformidad Certificado TUV EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 900 x 1660 mm
Incluye 1 estante de HPL de 20 mm de grosor sobre barra de aluminio (400 x 790 mm útiles)
Capacidad portante (imperial) 1543 lb
Capacidad portante (métrico) 700 kg
Tipo de rueda Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
Con ruedas giratorias Sí