Learn More
Kobe2602, MedChemExpress
Código de producto. 16429865
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429865 250 mg 250 miligramos
16412847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429865 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15717
MedChemExpress Kobe2602 is a Ras-Raf interaction inhibitor. Kobe2602 inhibits the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki of 149 μM. Kobe2602 has antitumor activity.
Kobe2602 is a Ras-Raf interaction inhibitor. Kobe2602 inhibits the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki of 149 μM. Kobe2602 has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kobe2602
CAS 454453-49-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9F4N5O4S
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.3 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(F)C=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 419.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.31
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease