Learn More
KMT2D Antibody (CL5346) [Janelia Fluor™ 549], R&D Systems™
Código de producto. 30297338 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297338 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261416JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KMT2D Monoclonal antibody specifically detects KMT2D in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KMT2D
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL5346
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAD10, ALRALL1-related protein, CAGL114, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase MLL2, KMT2D, Lysine N-methyltransferase 2B, MLL4, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2, TNRC21, trinucleotide repeat containing 21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14686, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8085
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus