Learn More
Klre-1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30731832 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30731832 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7099Y
Sheep Polyclonal Antibody
Klre-1 Polyclonal antibody specifically detects Klre-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Klre-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD94
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Klre-1, Lys94-Lys226, Accession # NP_705818
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3824
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG