missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL32 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30580798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30580798 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30580798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346362PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KLHL32 Polyclonal antibody specifically detects KLHL32 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLHL32
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen BKLHD5, BTB and kelch domain containing 5, BTB and kelch domain-containing protein 5, dJ21F7.1, kelch-like 32 (Drosophila), kelch-like protein 32, KIAA1900RP1-39B17.1, MGC51280, MGC87753, UG0030H05
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno kelch-like 32(Drosophila). (Uniprot# Q96NJ5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114792
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.