missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL13 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30573759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30573759 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30573759 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346373FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KLHL13 Polyclonal antibody specifically detects KLHL13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLHL13
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BTB and kelch domain containing 2, BTB and kelch domain-containing protein 2, kelch-like 13 (Drosophila), kelch-like protein 13, KIAA1309, MGC74791
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno kelch-like 13(Drosophila). (Uniprot# Q9P2N7)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90293
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.