missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLH Antibody (15F7E4G3), DyLight 550 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18498708 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498708 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498708 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305779R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLH Monoclonal specifically detects KLH in Non-species specific samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLH
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 15F7E4G3
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen keyhole limpet hemocyanin (KLH)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.