Descripción
KLF7 Polyclonal specifically detects KLF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KLF7 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O75840 |
| Alias de gen | Krueppel-like factor 7, Kruppel-like factor 7 (ubiquitous), ubiquitous Kruppel-like transcription factor, UKLFUbiquitous krueppel-like factor |
| Símbolos de los genes | KLF7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only