missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
KLF12 Monoclonal antibody specifically detects KLF12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KLF12 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1230C |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AP-2rep, AP-2rep transcription factor, AP2REPAP-2 repressor, HSPC122, KLF12 zinc finger transcriptional repressor, Krueppel-like factor 12, Kruppel-like factor 12, Transcriptional repressor AP-2rep |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived human KLF12, Asn2-Val402, Accession # Q9Y4X4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?