Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Slimroll™ Toallas de mano de papel de dos capas enrolladas 6781, 6 rollos
Descripción
6 x 100 m = 2400 hojas, blancas, 2 capas Slimroll Toallas de mano enrolladas (600 m en total) cada una Slimroll de toallas de papel contiene 100 metros de toallas de mano enrolladas de 2 capas, equivalentes a 400 hojas de toalla de papel para manos. Demuestre que se preocupa por el usuario preferido, suave y delicado. Kleenex Hojas con relieve de marca, en rollo para una experiencia de secado de manos perfecta. Las más suaves. Slimroll Toalla de mano para un cuidado superior en baños premium más pequeños con Airflex Tecnología en cada hoja, lo que da como resultado una absorbencia superior que permite que las personas se sientan limpias y frescas Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea Compatible con el dispensador de rollo de toalla de mano Aquarius de una sola pasada en blanco (7955) o negro (7956) para combinar con el estilo de su baño, un dispensador más compacto y nuestro más higiénico disponible Mejore su experiencia en el baño con el confiable y familiar Kleenex marca, diseñada para brindar una experiencia inigualable al tiempo que respalda altos estándares de higiene en el lugar de trabajo. Para disfrutar de la comodidad de su hogar con una de las marcas más queridas del mundo, elija Kleenex Toallas de papel ultra premium. Slimroll Las toallas de papel para manos son suaves con la piel para el secado frecuente de las manos y su tamaño compacto las hace ideales para entornos con limitaciones de espacio y donde la higiene es fundamental. Las toallas de papel suaves y delicadas de 2 capas ayudan a demostrar a los usuarios que te preocupas, mientras que Airflex La tecnología incorporada en cada toalla de mano desechable favorece un secado de manos eficaz y eficiente y unos elevados estándares de higiene en el baño. Demuestre que le importa con el producto preferido del usuario, suave y delicado. Kleenex Hojas con marca en relieve en esta toalla de papel enrollada. Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea. Estos Kimberly-Clark Las toallas de mano son compatibles con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius de una sola limpieza en blanco (código 7955) o negro (código 7956), un dispensador de toallas de papel más compacto y nuestro más higiénico disponible. Este dispensador está completamente cerrado, lo que garantiza que los usuarios solo tocarán la toalla de mano que están usando para secarse las manos, y nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada para respaldar aún más los estándares de higiene. La eficiencia no se ve comprometida con Kleenex Ultra Slimroll rollo de toalla de papel blanco La innovadora función de rollo de repuesto que nunca se agota en los modelos compatibles Kimberly-Clark Los dispensadores de toallas de mano le permiten colocar un rollo de reemplazo en el sistema antes de que se acabe el rollo original, lo que garantiza una transición suave entre rollos para minimizar el desperdicio y garantizar que no haya brechas en la capacidad del usuario para mantener los estándares de higiene. Estos rollos de toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para una mayor sostenibilidad al reducir el almacenamiento y el transporte. 6 x 100 m = 2400 hojas, blancas, 2 capas Slimroll toallas de mano enrolladas (600 m en total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla enrollable |
| Longitud (imperial) | 1.47 ft. |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (imperial) | 15,5 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Oficinas |
| Cantidad de embalaje | 100 mx 6 rollos (600 m en total) |