Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Toallas de mano de papel de dos capas enrolladas 6780, 6 rollos
Código de producto. 30158563
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158563 Blanco paquete de 6
1 options
Código de producto. 30158563 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6780
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Toalla de manos enrollada suave para un cuidado superior en baños premium, sin comprometer la higiene en el lugar de trabajo. Hojas estampadas de marca, suaves y delicadas.
6 x 150 m = 3600 hojas, toallas blancas de mano en rollo de 2 capas (900 m en total) Cada rollo de toallas de papel contiene 150 metros de toallas de mano en rollo de 2 capas, equivalentes a 600 hojas de toallas de papel para manos. Demuestre que se preocupa por los usuarios con las toallas suaves y delicadas que prefieren. Kleenex Toallas de mano en rollo con estampado de marca para una experiencia de secado de manos impecable La toalla de manos enrollada más suave para un cuidado superior en baños premium con Airflex Tecnología en cada hoja, lo que da como resultado una absorbencia superior que permite que las personas se sientan limpias y frescas Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea Compatible con el dispensador de toallas de mano de papel en rollo Aquarius de una sola pasada en blanco (7375) o negro (7376) para combinar con el estilo de su baño, nuestro dispensador más higiénico disponible Mejore su experiencia en el baño con el confiable y familiar Kleenex marca, diseñada para brindar una experiencia inigualable al tiempo que respalda altos estándares de higiene en el lugar de trabajo. Para disfrutar de la comodidad de su hogar con una de las marcas más queridas del mundo, elija Kleenex Toallas de papel ultra premium. Demuestre que le importa con el producto preferido del usuario, suave y delicado. Kleenex Hojas con marca en relieve en este rollo de toalla de mano para una experiencia de secado de manos perfecta en baños premium. Nuestras toallas de papel enrolladas más suaves son respetuosas con la piel para el secado frecuente de las manos y las toallas de papel de 2 capas suaves y delicadas ayudan a demostrar a los usuarios que te preocupas. El Airflex La tecnología incorporada en cada toalla de mano desechable brinda una absorción superior para un secado eficiente de las manos, permitiendo que las personas se sientan limpias y frescas después de secarse las manos. Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea. Estos Kimberly-Clark Las toallas de mano son compatibles con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius de una sola limpieza en blanco (código 7375) o negro (código 7376) para combinar con el estilo de su baño, nuestro dispensador de toallas de papel más higiénico disponible. Este dispensador está completamente cerrado, lo que garantiza que los usuarios solo tocarán la toalla de mano que están usando para secarse las manos, y nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada para respaldar aún más los estándares de higiene. La eficiencia no se ve comprometida con Kleenex Rollo de toalla de papel ultra blanco. La innovadora función de rollo de repuesto que nunca se agota en los modelos compatibles Kimberly-Clark Los dispensadores de toallas de mano le permiten colocar un rollo de reemplazo en el sistema antes de que se acabe el rollo original, lo que garantiza una transición suave entre rollos para minimizar el desperdicio y garantizar que no haya brechas en la capacidad del usuario para mantener los estándares de higiene. Estas toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte. 6 x 150 m = 3600 hojas blancas, toallas de mano enrolladas de 2 capas (900 m en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla enrollable
Longitud (imperial) 1.96 ft.
Longitud (métrico) 60 cm
Anchura (imperial) 1.29 ft.
Anchura (métrico) 40 cm
Material Papel
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Oficinas
Cantidad de embalaje 150 mx 6 rollos (900 m en total)