Learn More
Kimberly-Clark™ Rollo de papel higiénico estándar Kleenex™
Código de producto. 12681466
Cambiar vista
Click to view available options
Tela:
2 capas
3 capas
Cantidad de embalaje:
6 x 6 rollos x 350 hojas
6 x 6 rollos x 600 hojas
8 x 8 rollos x 350 hojas
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 64
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tela Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12681466 3 capas 6 x 6 rollos x 350 hojas paquete de 36
10797724 2 capas 8 x 8 rollos x 350 hojas paquete de 64
10010962 2 capas 6 x 6 rollos x 600 hojas paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12681466 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 8440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    45.66€ / paquete de 36
    Ahorro 80.34€
    63% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Ofrece la comodidad del hogar. Kleenex™ El papel higiénico en rollo estándar se disuelve en agua fría y no obstruye los desagües.
  • Superblanco, perforado e higiénico
  • Suaves y absorbentes
  • Se disuelve en agua fría para que no se produzcan atascos de tuberías.
  • La perforación permite un consumo económico, adecuado para el ahorro de costes y la reducción de la cantidad de residuos.
  • Con certificación ISO 14001, ISO 9001 y FSC
  • Procesos de fabricación responsable y alta calidad garantizados
  • Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran una imagen elegante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico (rollo pequeño)
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 12 cm
Anchura (imperial) 3,7 in
Anchura (métrico) 9,5 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 12 x 9,5 cm
Formato Rollo perforado estándar
Para utilizar con (aplicación) Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran una imagen elegante.
Cantidad de embalaje 6 x 6 rollos x 350 hojas
Tela 3 capas