Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8570 Papel higiénico Jumbo de 2 capas, 6 rollos
Descripción
- 6 rollos x 500 hojas blancas de 2 capas (1140 m)
- Papel higiénico de rollo gigante de alta calidad que crea una experiencia mejorada para baños con mucho tráfico.
- El papel higiénico de 2 capas es suave y lujoso y proporciona un cuidado superior.
- Para garantizar el medio ambiente, el papel higiénico en rollo gigante está fabricado con fibras 100 % recicladas. FSC Certificado, lleva la etiqueta ecológica europea y tiene una descarga fiable.
- Compatible con una gran variedad de opciones de dispensador: Aquarius™ Dispensador individual de papel higiénico mini jumbo en color blanco (código de producto 6958), un dispensador blanco de alta capacidad Aquarius™ Dispensador (código de producto 6947), sin interrupción Aquarius™ Dispensadores en blanco y negro (códigos de producto 6991 y 7184) y un dispensador de rollo único de acero inoxidable de alta imagen (código de producto 8974)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico gigante |
| Longitud (imperial) | 15,7 in |
| Longitud (métrico) | 190 m |
| Anchura (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Baños de alto tráfico |
| Tela | 2 capas |
| Mostrar más |