Learn More
Kimberly-Clark™ Higienizador de manos con gel extra Kleenex™
Código de producto. 15688740
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15688740 1,2 L paquete de 4
1 options
Código de producto. 15688740 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    73.87€ / paquete de 4
    Ahorro 85.13€
    53% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fortificado con emolientes y elimina hasta el 99,99% de una amplia gama de microorganismos. Con una formulación sin colorante ni fragancia, este gel de alcohol está dermatológicamente probado. El Kleenex™ Los recambios de desinfectante de manos Extra Gel están diseñados para una instalación rápida y sencilla con solo presionar y hacer clic.
  • Diseñadas para ofrecer una experiencia inigualable a la vez que proporcionan altos estándares de higiene de manos en el lugar de trabajo.
  • Este desinfectante de manos con alcohol mata hasta el 99,99 % de una amplia gama de microorganismos.
  • El gel de manos es adecuado para su uso en áreas donde la higiene es crítica, como entornos de atención médica y procesamiento de alimentos, y cumple con los requisitos del Reglamento sobre productos biocidas (BPR , Reglamento (UE) 528/2012).
  • Este Kleenex™ El desinfectante de manos cumple con las normas EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • La formulación sin colorante ni fragancia de este desinfectante de manos en gel se prueba dermatológicamente y está enriquecido con emolientes para facilitar su uso frecuente.
  • Las recargas de desinfectante de manos son compatibles con una variedad de Aquarius™ Dispensadores de jabón de manos (códigos de producto 6948, 6955, 7124 y 7173).
  • Los casetes de gel del desinfectante de manos están diseñados para una instalación rápida y sencilla con solo pulsar y hacer clic.
  • Cuando el casete de gel alcohólico está vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es completamente reciclable una vez que se retira la bomba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Gel higienizador de manos
Color Transparente
Formulario Gel
Envase Cassette
Tamaño 4.8 L
Volumen (métrico) 1,2 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetradecanol, ethanol, glycerol