Learn More
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Jabón de manos en espuma de lujo Joy, jabón de manos espumoso perfumado
Código de producto. 17822396
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
6 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17822396 6 x 1 L 6 litros
1 options
Código de producto. 17822396 Proveedor Kleenex™ N.º de proveedor 6387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    58.21€ / 6 litros
    Ahorro 59.79€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Kleenex™ Botanics™ Los limpiadores de manos en espuma están diseñados para respaldar los estándares de higiene de las manos y crear una experiencia de baño edificante. Seguro para pieles sensibles, nuestro jabón de manos más lujoso, enriquecido con extractos de lirio blanco y rosa, deja a los usuarios sintiéndose calmados, revitalizados y con las manos hidratadas.
Mejore su experiencia en el baño con el confiable y familiar Kleenex™ marca, diseñada para brindar una experiencia inigualable al tiempo que respalda altos estándares de higiene en el lugar de trabajo. La calidad y el cuidado que esperas de nosotros Kleenex™ marca, ahora en una gama armonizada de limpiadores de manos en espuma de lujo, que ofrecen una fragancia agradable y distintiva sin comprometer el lavado higiénico de las manos. El Kleenex™ Botanics™ La gama de espuma de manos es nuestro jabón de manos más lujoso, enriquecido con extractos de lirio blanco y rosa, diseñado para que los usuarios se sientan aliviados y revitalizados después de la limpieza de manos. Estos Kleenex™ Los repuestos de jabón están probados como hipoalergénicos, con una fórmula suave diseñada para la limpieza frecuente de las manos y son seguros para pieles sensibles, para ayudar a promover el cumplimiento de la higiene de las manos en el lugar de trabajo. Este Kleenex™ El jabón de manos está enriquecido con humectantes e ingredientes hidratantes para dejar tus manos hidratadas. Los recambios de jabón de manos comerciales tienen un exclusivo sistema de bomba de malla doble que proporciona una lujosa inyección de espuma en todo momento. Los recambios de jabón de manos proporcionan hasta el doble de lavados de manos por litro que los jabones de manos líquidos convencionales y cada cartucho de recambio de jabón en espuma contiene 2500 dosis. El rejuvenecedor y refrescante Kleenex™ Botanics™ El jabón de manos en espuma de lujo Joy complementa y armoniza perfectamente con el Kleenex™ Botanics™ Recambio de aire Joy Aircare. Estos recambios de jabón de manos son compatibles con una variedad de dispensadores para adaptarse a cada baño: Aquarius™ Dispensadores de jabón de manos en color blanco (código 6948), negro (código 7173) y acero inoxidable (código 8973). El Kimberly-Clark Los recambios de jabón en espuma están diseñados para una instalación rápida y sencilla con solo presionar y hacer clic, y el casete de jabón de manos se puede cambiar en menos de 6 segundos. Cuando el cartucho de repuesto de espuma para lavado de manos está vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es totalmente reciclable una vez que se retira la bomba. Kleenex™ Botanics™ Los jabones en espuma también están disponibles en fragancias frescas y energéticas (códigos de producto 6386 y 6385).
  • Cada recambio de jabón espumoso de manos contiene un litro de jabón espumoso de manos de lujo.
  • Este jabón de manos en espuma está enriquecido con una mezcla relajante de extractos de lirio blanco y rosa para brindar a los usuarios una experiencia de lavado de manos relajante, efectiva y agradable.
  • Probado como hipoalergénico, este limpiador de manos está especialmente formulado para uso frecuente, es seguro para pieles sensibles y deja las manos hidratadas.
  • Compatible con Aquarius™ dispensadores de limpiador de manos (códigos de producto 6948 y 7173) y Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de jabón de manos (código de producto 8973).
  • Cada cartucho de recarga de jabón de manos proporciona hasta el doble de lavados por litro (2500 dosis por litro) que los jabones líquidos de manos convencionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos antimicrobiano
Color Rojo
Formulario Espuma
Envase Casetes
Cantidad 6 L
Tamaño 6 x 1 L
Volumen (métrico) 6 x 1 L