Learn More
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Limpiador de manos en espuma Fresh Luxury
Código de producto. 17812396
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
6 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17812396 6 x 1 L 6 litros
1 options
Código de producto. 17812396 Proveedor Kleenex™ N.º de proveedor 6386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    58.21€ / 6 litros
    Ahorro 59.79€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser es nuestro jabón más lujoso, enriquecido con extractos de aloe vera y pepino. Diseñado para que los usuarios se sientan renovados y regenerados. Deja tus manos hidratadas, seguro para pieles sensibles. Cada casete proporciona 2.500 disparos. 6 casetes de espuma limpiadora de manos Fresh Luxury, verde, 1 litro (6 litros en total)
La calidad y el cuidado que esperas de nosotros Kleenex™ Marca, ahora en una gama armonizada de limpiadores de manos en espuma de lujo para una experiencia de baño mejorada. Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser es nuestro jabón más lujoso, enriquecido con extractos de aloe vera y pepino. Diseñado para que los usuarios se sientan renovados y regenerados. Especialmente formulado para uso frecuente, Kleenex™ Botanics Deja las manos frescas y humectadas. Una fórmula suave, dermatológicamente probada y segura para pieles sensibles. Enriquecido con humectantes e ingredientes hidratantes. Ofreciendo una fragancia agradable y distintiva. Kleenex™ Botanics El limpiador de manos en espuma Fresh Luxury complementa y armoniza perfectamente con nuestro Kleenex™ Botanics Aircare Recarga fresca. Compatible con una variedad de dispensadores para adaptarse a cada baño: Aquarius™ Dispensadores en color blanco (código 6948) y negro (código 7173), y opción en acero inoxidable (código 8973). Cada cassette proporciona 2.500 dosis, es decir, el doble de lavados que el jabón líquido convencional. Un exclusivo sistema de bomba de doble malla proporciona una lujosa inyección de espuma en todo momento. La recarga es sencilla, los casetes se instalan con un simple empujón y clic. Una vez vacío, el casete se puede comprimir y, además, se puede reciclar. Lleva la etiqueta ecológica europea; su garantía de que se fabrica de forma responsable en cada paso del proceso. También disponible en las fragancias Energy y Joy (códigos de producto 6385 y 6387). Cada caja contiene 6 casetes de 1 litro.
  • 6 casetes de limpiador de manos en espuma Fresh Luxury, color verde, 1 litro (6 litros en total).
  • Enriquecido con una refrescante mezcla de aloe vera y extractos de pepino para brindar a los usuarios una experiencia de lavado de manos revitalizante, efectiva y agradable.
  • Probado dermatológicamente, este limpiador de manos está especialmente formulado para uso frecuente, es seguro para pieles sensibles y deja las manos hidratadas.
  • Lleva la etiqueta ecológica europea; su garantía de que se fabrica de forma responsable en cada paso del proceso.
  • Compatible con Aquarius™ Dispensadores de limpiador de manos (códigos de producto 6948 y 7173) y Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de jabón de manos (código de producto 8973).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos antimicrobiano
Color Verde
Formulario Espuma
Desechables Reutilizables
Envase Casetes
Cantidad 6 L
Tamaño 6 x 1 L
Volumen (métrico) 6 x 1 L