Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8825 Balsam - Pañuelos faciales de 3 capas en caja (12 unidades)
Código de producto. 30158570
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158570 Blanco paquete de 12
1 options
Código de producto. 30158570 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    24.58€ / paquete de 12
    Ahorro 52.42€
    68% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Los pañuelos faciales son suaves y lujosos con bálsamo protector que contiene caléndula y aloe vera para un cuidado superior. Un formato de cubo vertical para una imagen elegante y profesional. Cada caja de pañuelos contiene pañuelos faciales de 3 capas, de alta calidad, resistentes y absorbentes que son FSC certificado. 12 cajas x 56 hojas, 3 capas, blancas, hojas, tamaño de hoja individual 20 cm (largo) x 20 cm (ancho), (672 en total)
  • Cada caja individual de pañuelos contiene 56 pañuelos faciales blancos de 3 capas, cada uno de los cuales mide 20 cm (largo) x 20 cm (ancho).
  • Los pañuelos Balsam se dispensan desde una elegante caja de pañuelos en forma de cubo para una imagen de alta calidad.
  • Papel de seda facial suave de 3 capas con bálsamo protector que contiene caléndula y aloe vera
  • La caja está fabricada a partir de FSC Madera certificada (Forest Stewardship Council), 90% fibra virgen y 10% fibra reciclada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita facial
Longitud (imperial) 12,4 in
Longitud (métrico) 31.5 cm
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 24.2 cm
Material Papel
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Oficinas, gimnasios, hoteles, grandes oficinas, empresas de limpieza, baños
Cantidad de embalaje 56 x 12 cajas (672 en total)