Learn More
KLC2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30573615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30573615 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30573615 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346379B
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
KLC2 Polyclonal antibody specifically detects KLC2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno KLC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ12387, kinesin light chain 2, KLC 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno kinesin light chain 2. (Uniprot# Q9H0B6)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64837
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.