Learn More
Beskrivelse
KLC2 Polyclonal antibody specifically detects KLC2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | KLC2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | FLJ12387, kinesin light chain 2, KLC 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | kinesin light chain 2. (Uniprot# Q9H0B6) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?