Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de luz fría KL1600 LED
Código de producto. 12626203 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Varios LED
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
12626203 Varios LED 1 PCS
1 options
Código de producto. 12626203 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 150600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    790.00€ / paquete de 1
    Ahorro 220.00€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una fuente de luz LED múltiple para proporcionar una alternativa atractiva a las fuentes de luz fría halógenas convencionales. El brillo es equivalente al de una lámpara halógena de 150 vatios y, por lo tanto, es ideal como sistema de iluminación potente para los requisitos de todos los microscopios estereoscópicos modernos.
  • Flujo luminoso de 680 lm.
  • Diseño ergonómico delgado.
  • Motor de luz blanca patentado.
  • Atenuación continua de 0 a 100%.
  • Control deslizante de filtro de dos posiciones.
  • Fuente de alimentación de amplio rango.
  • El cable de alimentación específico del país debe pedirse por separado.
  • Las guías de luz de fibra óptica flexibles o de cuello de cisne o los anillos de luz o líneas de luz deben pedirse por separado.
Especificaciones
Tipo Fuente de luz fría de fibra óptica
Tipo de bombilla Varios LED
Certificaciones/conformidad Certificado CE, Clase B EMC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 114 x 231 x 137 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guías de luz flexibles de fibra óptica SCHOTT, cuellos de cisne, líneas de luz o anillos de luz con un diámetro de guía de luz activa de máx. 9 mm
Frecuencia 47/63 Hz
Altura (imperial) 5,4 in
Altura (métrico) 137 mm
Incluye Fuente de alimentación sin cable de alimentación
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 114 mm
Tipo de iluminación LED
Tensión 90/264 V
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 231 mm