Learn More
KKL-35, MedChemExpress
Código de producto. 16486347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486347 5 mg 5 miligramos
16480929 1 mg 1 miligramo
16413628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101866
MedChemExpress KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KKL-35
CAS 865285-29-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9ClFN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.25 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)C3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 317.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.7
Porcentaje de pureza 95.88%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation