Learn More
Reactivo Kjeldahl 30 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11934357 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934357 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11934357 Proveedor Reagecon N.º de proveedor S30WW5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.45€
    59.21€ / 5 litros
    Ahorro 10.24€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cantidad 5 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30 %
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide