Learn More
KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), Janelia Fluor™ 549, R&D Systems™
Código de producto. 18620840 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620840 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620840 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2878I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.95€
    633.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 98.80€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR3DL2/CD158k Monoclonal specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KIR3DL2/CD158k
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 539304
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3812
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus