missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kir3.1 Antibody (OTI1G3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18497034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18497034 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18497034 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271065AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kir3.1 Monoclonal antibody specifically detects Kir3.1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kir3.1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G3
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-activated inward rectifier potassium channel 1, GIRK-1, GIRK1Kir3.1, Inward rectifier K(+) channel Kir3.1, inward rectifier K+ channel KIR3.1, KGA, KIR3.1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 3, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 279-501 of human Kir3.1 (NP_002230) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3760
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.