Learn More
KIR2DL4/CD158d Antibody (2H6), DyLight 594, R&D Systems™
Código de producto. 18444057 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444057 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444057 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP104312DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR2DL4/CD158d Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KIR2DL4/CD158d
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2H6
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human KIR2DL4/CD158d (44-202 aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3805
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus