Learn More
Kininogen 1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18344765 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18344765 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18344765 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299364AF750
Rabbit Polyclonal Antibody
Kininogen 1 Polyclonal specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kininogen 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Kininogen 1 (NP_001095886.1; Gln 19-Ser 644).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3827
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG