Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Toallitas para tareas delicadas Kimwipes™
Código de producto. 13258179 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13258179 21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 pulg) paquete de 60
1 options
Código de producto. 13258179 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 3367004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Limpie y pula superficies delicadas sin rayar ni dejar residuos. Las toallitas de un solo pliegue Kimwipes™ EX-L están fabricadas con un tejido texturizado de manera precisa. Se suministran en una práctica caja Pop-Up™ con polyshield Lintguard™ antiestático.
  • Las toallitas con nivel bajo de generación de pelusas absorben un 18 % más de agua y son un 24 % más rápidas que las toallitas de la principal marca privada.
  • Ideales para la limpieza de superficies, piezas, instrumentos y lentes en laboratorios y entornos de investigación.
  • No rayan las superficies delicadas cuando se usan en húmedo.
  • Se dispensan individualmente para reducir los residuos al tiempo que minimizan la generación de pelusas, la acumulación estática y la contaminación.
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para tareas delicadas
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 21,33 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 11,17 cm
Material tejido
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de superficies, piezas, instrumentos y lentes en laboratorios y entornos de investigación
Tela 1 capas