Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Toallitas de sistema para disolventes 6101, 6 paquetes de recarga x 60
Descripción
- Cada recambio contiene un rollo de toallitas blancas para disolventes.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que los paños sean fuertes y de rápida absorción.
- Diseñado para su uso con el Wettask™ Cubo dispensador de toallitas húmedas en rollo, un sistema de limpieza hermético y rellenable que utiliza estas toallitas de limpieza con el disolvente, producto químico o detergente que elija.
- La exclusiva tapa de cierre automático reduce la exposición de los trabajadores a COV dañinos al mantener el sistema cerrado en todo momento, lo que ayuda a mejorar la seguridad al reducir los derrames.
- Perfecto para entornos industriales, este rollo de toallitas es ideal donde la higiene y la seguridad son de vital importancia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita industrial |
| Longitud (imperial) | 12,59 in |
| Longitud (métrico) | 48 cm |
| Anchura (imperial) | 12,59 in |
| Anchura (métrico) | 32 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 60 x 6 recambios (360 en total) |
| Esterilidad | No estéril |