Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Toallitas DS para disolventes 7752, 12 rollos x 55 toallitas y 1 bote
Descripción
- Cada rollo de repuesto de toallitas contiene 55 toallitas blancas secas listas para saturarse con el producto químico o desinfectante elegido, para usar en el recipiente provisto.
- Perfecto para el control de infecciones en entornos de atención sanitaria con gran carga de trabajo.
- El recipiente hermético y rellenable ayuda a controlar los costos y mejorar la seguridad al reducir los derrames.
- Toallitas industriales desechables perfectas para limpiar y desinfectar sin sprays
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita industrial |
| Longitud (imperial) | 9.055 in |
| Longitud (métrico) | 48 cm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 23.9 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 55 x 12 rollos (60 en total) |
| Esterilidad | No estéril |