Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Toallitas de tela azules de proceso
Código de producto. 10748444 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tela:
1 capas
2 capas
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 in)
38 x 34 cm (15 x 13,4 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tela Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10748444 1 capas Blanco 38 x 34 cm (15 x 13,4 in) cada uno
10531163 2 capas Azul 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 in) paquete de 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748444 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    190.37€ / paquete de 1
    Ahorro 374.63€
    66% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El limpiaparabrisas azul proporciona acceso inmediato a una protección higiénica en movimiento. Perfecto para limpieza repetida con productos químicos y solventes, sin dejar pelusa.
  • 1 caja de paños azules
  • Ideal para limpieza repetida con productos químicos y solventes, sin dejar pelusa.
  • BRAG Sistema móvil de caja que proporciona acceso inmediato a limpiaparabrisas protegidos higiénicamente en movimiento
  • 100% libre de silicona
  • Ayude a maximizar la eficiencia y la productividad al tiempo que reduce los costos
  • Compatible con Kimberly-Clark Professional Dispensadores de toallitas (códigos de producto 6146, 6154 y 6155)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de proceso
Longitud (imperial) 13,77 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 13,77 in
Anchura (métrico) 34 cm
Material Polipropileno
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38 x 34 cm (15 x 13,4 in)
Para utilizar con (aplicación) Repita la limpieza con productos químicos y disolventes, sin dejar pelusas
Tela 1 capas