Learn More
Kimberly-Clark™ Cubo de paños de pulido Kimtech™
Código de producto. 12695586 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Código de producto. 12695586 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    156.17€ / paquete de 300
    Ahorro 395.83€
    71% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Diseñado para procesos de pulido en seco. El cubo de paños de pulido Kimberly-Clark™ Kimtech™ contiene 300 paños hidroligados de color blanco adecuados para la preparación de superficies, aplicaciones de pintura previa/posterior y pulido de vidrio.
  • Para su uso en el sector de la fabricación de metales.
  • 300 hojas blancas en rollo, en un dispensador de tipo cubo especialmente diseñado
  • Tapa extraíble para un rellenado cómodo.
  • Tapa de alimentación central independiente para una dispensación de hojas fácil y un uso controlado.
  • Mango de metal duradero y asa de plástico
  • Ideal para limpiar sobre la marcha
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paños de pulido
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 60 x 39 cm
Longitud (imperial) 14,82 pulg.
Longitud (métrico) 60 cm
Anchura (métrico) 39 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de pintura y para pulir superficies de vidrio.