Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Paños de limpieza de microfibra
Código de producto. 12611466
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 12611466
Marca: Kimberly-Clark™ 7635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paños grandes de color verde que son perfectos para distintos trabajos de abrillantado en seco, como preparación de superficies durante la pintura y limpieza de superficies de cristal. Disponibles en una bolsa de polietileno repelente al agua y a prueba de salpicaduras. 39 cm (An).
  • Perfectos para distintos trabajos de abrillantado en seco
  • Envueltos en una bolsa de polietileno repelente al agua y a prueba de salpicaduras
  • Reutilizables muchas veces
  • Ideal en áreas controladas, como transporte, sanidad y manufacturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de pulido
Longitud (imperial) 15.4 in.
Longitud (métrico) 39 cm
Anchura (imperial) 15.4 in.
Anchura (métrico) 39 cm
Material Papel
Color Azul
Dimensiones (L x An) 39 x 39 cm (15.4 x 15.4 in.)
Cantidad de embalaje 25/Caja