Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare™ Industrie Diabolo Jabón de manos
Código de producto. 12691346
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12691346 3,5 L paquete de 2
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12691346 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 9533
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Gel de manos de uso General en un cartucho de 3,5 litros para las manos en el ambiente de trabajo. Fórmula con pH balanceado con emolientes que ayuda a reducir el riesgo de irritación y sequedad de las manos. Compatible con 6951.
  • Para limpieza de manos de uso general
  • Limpia y cuida las manos de trabajo.
  • Fórmula de pH equilibrado con emolientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Naranja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,4 x 17,23 x 13,2 cm
Para utilizar con (equipo) Dispensador de limpiador de manos Kimberly-Clark Professional
Longitud (imperial) 10.9 in.
Longitud (métrico) 27.8 cm
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 118.3 oz.
Volumen (métrico) 3,5 L