Descripción
Colector de vacío/gas de la serie K216040
- Válvulas orientadas hacia delante
- Compacto para su montaje en una campana extractora
- Modular y fácilmente desmontable para su limpieza
- Puertos espaciados 3,93 in. (100 mm) de distancia
Colector de vacío/gas de la serie K215050
- Colector totalmente de vidrio para conectar fuentes de gas inerte y vacío a llaves de paso de brazo lateral
- Cada llave de paso tiene una ranura de medición grabada en el tapón para proporcionar un control preciso del vacío y de los gases inertes.
- La distancia entre llaves de paso es de 2,55 in. (65 mm) para el tamaño de 3 posiciones y 3,93 in (100 mm) para el tamaño de 5 posiciones
- Se suministra con retenedores de presión/vacío patentados.
Colector de vacío/gas de la serie K216060
- Para conectar fuentes de gas inerte y vacío
- La muestra solo entra en contacto con PTFE y vidrio de borosilicato.
- Vigas de 0,5 in (12,7 mm) de diámetro exterior con extremos superior izquierdo e inferior derecho abiertos
- Puertos de entrega de 9 mm de D.E.
- Distancia entre válvulas 0,35 in (100 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector de vacío/gas |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de fuentes de gas inerte y vacío |
| Incluye | Válvulas de vacío PTFE de 4 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de puertos | 5 |
| Longitud (imperial) | 19,6 in |
| Longitud (métrico) | 50 cm |
| Altura (imperial) | 5,82 in |
| Altura (métrico) | 14,8 cm |
| Fondo (imperial) | 3,26 in |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?