Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll Potencia X90 Clean™ Paños, Azul
Código de producto. 12645566
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
42,67 cm
34 cm
Anchura (métrico):
28,19 cm
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Color unitSize
12645566 42,67 cm 28,19 cm Blanco cada uno
12625606 34 cm 28,19 cm Azul 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12645566 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 12891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los paños de 2 capas de uso prolongado son altamente absorbentes, resistentes a los solventes e ideales para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles. Hydroknit™ La tecnología garantiza que las telas sean fuertes y duraderas. Libera el 90% de los disolventes absorbidos. Reduce el desperdicio de producto hasta en un 35%.
  • Libera el 90% del disolvente absorbido, reduciendo el gasto de disolvente.
  • Dispensación de hojas individuales entregada en un dispositivo portátil flexible. BRAG™ Sistema de caja
  • Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
  • Reduce el desperdicio de producto hasta en un 35%, lo que ayuda a gestionar el gasto y el desperdicio.
  • Diseñadas para procesos de fabricación difíciles en los que un nivel de generación de pelusas y una absorbencia alta son fundamentales.
  • Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que cada toallita sea fuerte, duradera, altamente absorbente y resistente a los solventes.
  • Diseñadas para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en la fabricación industrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 9.055 in
Longitud (métrico) 42,67 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 28,19 cm
Material Polipropileno
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 42,67 x 28,19 cm (16,8 x 11,1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para una limpieza de alta intensidad, preparación de superficies con disolventes y limpieza de estantes metálicos