Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano
Código de producto. 16679332 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
16679332 Montaje en pared cada uno
1 options
Código de producto. 16679332 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    138.57€ / paquete de 1
    Ahorro 138.43€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Dispensador de acero inoxidable elegante y con estilo. Dispensador de toallas de mano ideal para oficinas y baños de hoteles que buscan promover una imagen lujosa y moderna.
  • Una imagen de alta calidad combinada con un rendimiento excepcional, elija acero inoxidable Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores.
  • Parte de una gama de baños premium coordinada, diseñada para funcionar en armonía con nuestra Kleenex™ y Scott™ Toallas de mano dobladas.
  • Nuestro Kimberly-Clark Professional™ El dispensador de toallas de mano plegadas proporciona un acabado elegante y de primera calidad.
  • Una solución de baño ideal donde la imagen y la calidad son primordiales.
  • Tamaño del dispensador: 34,9 cm x 23,7 cm x 11,8 cm (Al. x An. x Pr.).
  • Compatible con, recomendado: 6778, 6789, 6663, 6669, 6677, 6682, 6710, 6659.
  • También compatible con: 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6633, 6664, 6689.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallas de papel
Color Plata
Admite Toalla de mano
Material Acero inoxidable
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal
Para utilizar con (equipo) Variedad de toallas de mano plegadas Kleenex™ y Scott™