Descripción
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KIF2C |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KIF2C/4702 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS |
| Alias de gen | kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |