Learn More
Novus Biologicals™ Kidney Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Código de producto. 18120188 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18120188 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 18120188 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP247100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    468.30€ / paquete de 2
    Ahorro 27.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human kidney tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Kidney Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Kidney
Cantidad 2 viales
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.