missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIBRA Antibody (OTI1H8), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30033059 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30033059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271732PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIBRA Monoclonal antibody specifically detects KIBRA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIBRA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H8
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FLJ10865, FLJ23369, HBeAg-binding protein 3, KIAA0869HBEBP3, KIBRAHBEBP36, Kidney and brain protein, protein KIBRA, protein WWC1, WW and C2 domain containing 1, WW domain-containing protein 1, WW, C2 and coiled-coil domain containing 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human WWC1 (NP_056053) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23286
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.