Learn More
Ki8751, MedChemExpress
Código de producto. 16494938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494938 10 mg 10 miligramos
16475716 100 mg 100 miligramos
16461187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12038
MedChemExpress Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.
Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ki8751
CAS 228559-41-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18F3N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 92 mg/mL (195.99 mM)
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1OC)OC3=CC=C(C(F)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 469.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease