missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki67/MKI67 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18048193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18048193 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18048193 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500170AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ki67/MKI67 Polyclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ki67/MKI67
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P46013
Alias de gen antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Símbolos de los genes MKI67
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this KI67/MKI67 Antibody was made using a synthetic peptide from the internal region of Human KI67/MKI67, between amino acids: 1550-1600 [Uniprot: P46013].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat (pubmed 22521325) and porcine.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Avian
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.