Learn More
Unity Lab Services™ Prueba KI para cabina de bioseguridad (≤ 1,5 m²)
Código de producto. 17879602
Cambiar vista
Click to view available options
Duración:
1 día
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración Tamaño de la unidad
17879602 1 día cada uno
1 options
Muy recomendable (y a veces obligatoria) además de la certificación básica (parte n.º BSCCERT)
Código de producto. 17879602 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor BSCKI15S
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Muy recomendable (y a veces obligatoria) además de la certificación básica (parte n.º BSCCERT)
Prueba europea de KI para cabinas de bioseguridad de 1,5 mt o más estrechas; Se requiere que el equipo pase la certificación antes de este servicio; Obligatorio para el Reino Unido. Este es un complemento de STARTBSC[PF]
  • Se requiere que el equipo pase la certificación EN12469 antes de esta prueba
  • Obligatorio para el Reino Unido
  • Este es un complemento de STARTBSC[PF] para equipos nuevos y un complemento de BSCCERT para equipos existentes
  • Incluye desplazamiento y mano de obra, a menos que se necesiten desplazamientos extensos
  • Todos los trabajos adicionales, como el tiempo de espera o los trabajos correccionales, se facturarán adicionalmente de acuerdo con nuestra lista de precios de servicios válida reciente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad para productos biológicos
Certificaciones/conformidad BS EN 12469 (Europa) o NSF 49 (EE. UU.)
Duración 1 día
Tipo de producto Prueba europea de KI
Línea de productos Thermo Scientific
Service Offering Prueba de rendimiento