missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KHDRBS3 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30509026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30509026 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30509026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338301B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KHDRBS3 Polyclonal antibody specifically detects KHDRBS3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KHDRBS3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Etle, etoile, KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 3, SALPRNA-binding protein T-Star, Sam68-like mammalian protein 2, Sam68-like phosphotyrosine protein, Sam68-like phosphotyrosine protein, T-STAR, SLM-2KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 3, SLM2TSTAR, T-STAR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 177-346 of human KHDRBS3 (NP_006549.1).,, Sequence:, GSENADVPVVRGKPTLRTRGVPAPAITRGRGGVTARPVGVVVPRGTPTPRGVLSTRGPVSRGRGLLTPRARGVPPTGYRPPPPPPTQETYGEYDYDDGYGTAYDEQSYDSYDNSYSTPAQSGADYYDYGHGLSEETYDSYGQEEWTNSRHKAPSARTAKGVYRDQPYGRY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10656
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.