Learn More
Ketanserin tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16495026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495026 100 mg 100 miligramos
16410407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10562A
MedChemExpress Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketanserin tartrate
CAS 83846-83-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28FN3O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo R41468 tartrate
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (274.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (11.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 545.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.51
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation