Learn More
Ketanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16485026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485026 100 mg 100 miligramos
16400407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10562
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketanserin
CAS 74050-98-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo R41468
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (12.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 395.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation