Learn More
KCTD3 Antibody (S09-8H3), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18696403 100 μg 100 microlitros
18616043 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18696403 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP319671100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
KCTD3 Monoclonal antibody specifically detects KCTD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KCTD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S09-8H3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen BTB/POZ domain-containing protein KCTD3, potassium channel tetramerisation domain containing 3, renal carcinoma antigen NY-REN-45
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human KCTD3 (Uniprot # Q9Y597)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG